Learn More
1-[3-(Boc-amino)propyl]indole-6-carboxylic acid, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H63083.MD
Detalles adicionales : CAS : 1005378-70-0 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498116
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
1005378-70-0
318.373
WDQHQHXUYHOJMH-UHFFFAOYSA-N
24720944
CC(C)(C)OC(=O)NCCCN1C=CC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
C17H22N2O4
MFCD04973975
1-3-tert-butoxycarbonyl amino propyl-1h-indole-6-carboxylic acid, 1-3-tert-butoxycarbonyl amino propyl indole-6-carboxylic acid, 1-3-tert-butoxycarbonylamino propyl-6-indolecarboxylic acid
1-[3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propyl]indole-6-carboxylic acid
Especificaciones
1-[3-(Boc-amino)propyl]indole-6-carboxylic acid
1005378-70-0
MFCD04973975
WDQHQHXUYHOJMH-UHFFFAOYSA-N
1-[3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propyl]indole-6-carboxylic acid
24720944
Solid
250mg
C17H22N2O4
1-3-tert-butoxycarbonyl amino propyl-1h-indole-6-carboxylic acid, 1-3-tert-butoxycarbonyl amino propyl indole-6-carboxylic acid, 1-3-tert-butoxycarbonylamino propyl-6-indolecarboxylic acid
CC(C)(C)OC(=O)NCCCN1C=CC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
318.373
318.37
97%
Videos
SDS Documentos