Learn More
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane, 98+%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 043496.22
Detalles adicionales : CAS : 64431-96-5 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315837
  • 134.00€ / 100 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
64431-96-5
282.337
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
125132
2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
C11H26N2O6
MFCD00004689
bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
CHEBI:40947
C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Especificación
1,3-Bis[tris (hydroxymethyl)methylamino]propane
100g
C11H26N2O6
bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
282.337
CHEBI:40947
Powder
168°C to 170°C
64431-96-5
MFCD00004689
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
125132
282.34
≥98%