missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1,3-Bis(trimethylsilyl)benzene

Marca:  Alfa Aesar™ 017542.03

Detalles adicionales : CAS : 2060-89-1 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11313377

  • 56.20€ / 1 g


Stock EU 3
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

2060-89-1
222.478
RDDMOMIMRPHKSZ-UHFFFAOYSA-N
12358188
C[Si](C)(C)C1=CC(=CC=C1)[Si](C)(C)C
C12H22Si2
MFCD00015591
1,3-bis trimethylsilyl benzene, trimethyl 3-trimethylsilyl phenyl silane, acmc-20ap4x, m-bis trimethylsilyl benzene, 1,3-bis-trimethylsilyl benzene, benzene,1,3-bis trimethylsilyl, benzene, 1,3-bis trimethylsilyl, 1,3-phenylene bis trimethylsilane
trimethyl-(3-trimethylsilylphenyl)silane

Especificaciones

1,3-Bis(trimethylsilyl)benzene
1.482
1g
C12H22Si2
1,3-bis trimethylsilyl benzene, trimethyl 3-trimethylsilyl phenyl silane, acmc-20ap4x, m-bis trimethylsilyl benzene, 1,3-bis-trimethylsilyl benzene, benzene,1,3-bis trimethylsilyl, benzene, 1,3-bis trimethylsilyl, 1,3-phenylene bis trimethylsilane
C[Si](C)(C)C1=CC(=CC=C1)[Si](C)(C)C
222.478
222.48
>60° (140°F)
120°C (25mmHg)
2060-89-1
MFCD00015591
RDDMOMIMRPHKSZ-UHFFFAOYSA-N
trimethyl-(3-trimethylsilylphenyl)silane
12358188
Liquid
Videos
SDS