Learn More
Cloruro de [1,3-bis(difenilfosfino)propano]níquel(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735620
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15629-92-2
C27H26Cl2NiP2
542.04
MFCD00015318
REQVOKPBMSCTNI-UHFFFAOYSA-L
131675641
3-difenilfosfanilpropil(difenil)fosfano;níquel;diclorhidrato
Cl[Ni++]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15629-92-2
C27H26Cl2NiP2
542.04
MFCD00015318
REQVOKPBMSCTNI-UHFFFAOYSA-L
131675641
3-difenilfosfanilpropil(difenil)fosfano;níquel;diclorhidrato
Cl[Ni++]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) chloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 213.0°C
Análisis elemental 98.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Fieser 06,50; 15,122
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ¢1,3-Bis(diphenylphosphino)propane!nickel(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.