Learn More
Alfa Aesar™ 1,3-Bis(4-fluorophenyl)urea, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62461.06
Detalles adicionales : CAS : 370-22-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448978
  • 1174.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
370-22-9
248.233
VEURDHASKSZBOL-UHFFFAOYSA-N
302982
C1=CC(=CC=C1NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)F)F
C13H10F2N2O
MFCD00017925
1,3-bis 4-fluorophenyl urea, 1,3-di 4-fluorophenyl urea, n,n'-bis 4-fluorophenyl urea, n,n'-bis 4-fluorophenyl urea #, urea, n,n'-bis 4-fluorophenyl, n-4-fluorophenyl 4-fluorophenyl amino carboxamide
1,3-bis(4-fluorophenyl)urea
Especificación
1,3-Bis(4-fluorophenyl)urea
5g
C13H10F2N2O
1,3-bis 4-fluorophenyl urea, 1,3-di 4-fluorophenyl urea, n,n'-bis 4-fluorophenyl urea, n,n'-bis 4-fluorophenyl urea #, urea, n,n'-bis 4-fluorophenyl, n-4-fluorophenyl 4-fluorophenyl amino carboxamide
C1=CC(=CC=C1NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)F)F
248.233
248.23
97%
190°C to 192°C
370-22-9
MFCD00017925
VEURDHASKSZBOL-UHFFFAOYSA-N
1,3-bis(4-fluorophenyl)urea
302982
Solid