Learn More
Cloruro de 2,6-bis(1,3-diisopropilfenil)imidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029660
107.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
250285-32-6
C27H37ClN2
425.06
MFCD02684545
AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazolium chloride, ipr hcl, 2,5-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, ipr.hcl, 1,3-bis 2,6-bis 1-methylethyl phenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-bis-2,6-diisopropyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-bis 2,6-bis prop-2-yl phenyl-1h-imidazol-3-ium chloride
2734913
1,3-bis[2,6-di(propan-2-il)fenil]imidazol-1-io; cloruro
[Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C=C[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
250285-32-6
C27H37ClN2
425.06
MFCD02684545
AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazolium chloride, ipr hcl, 2,5-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, ipr.hcl, 1,3-bis 2,6-bis 1-methylethyl phenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-bis-2,6-diisopropyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-bis 2,6-bis prop-2-yl phenyl-1h-imidazol-3-ium chloride
2734913
1,3-bis[2,6-di(propan-2-il)fenil]imidazol-1-io; cloruro
[Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C=C[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride is also used in organic synthesis, as well as a pharmaceutical intermediate. 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium Chloride is used as a reagent in the synthesis of NHC Copper(I) complexes bearing dipyridylamine ligands which exhibit interesting luminescent properties and are potential candidates for organic light-emitting diode applications. 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium Chloride is also used as a reagent in the synthesis of 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthene-4-acetic Acid Methyl Ester (D476595); the methyl ester derivative of the drug Vadimezan (V084950).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,6-bis(1,3-diisopropilfenil)imidazolio también se utiliza en la síntesis orgánica, así como intermedio farmacéutico. El cloruro de 1,3-bis(2,6-diisopropilfenil)imidazolio se usa como reactivo en la síntesis de complejos de cobre(i) NHC que portan ligandos de dipiridilamina con propiedades luminiscentes interesantes y son candidatos potenciales para aplicaciones de diodos emisores de luz orgánicos. El cloruro de 1,3-bis(2,6-diisopropilfenil)imidazolio también se utiliza como reactivo en la síntesis de éster metil de ácido 5,6-dimetil-9-oxo-9H-xanteno-4-acético (D476595), el derivado del éster metílico del fármaco Vadimezan (V084950).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.05
Porcentaje de pureza 97%