Learn More
Diclorhidrato de 1,3-benzotiazol-6-ilmetilamina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4440176
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1375964-49-0
C8H8N22ClH
237.15
KFQZRIYKOSJQHF-UHFFFAOYSA-N
6-benzothiazolemethanamine dihydrochloride, 1,3-benzothiazol-6-ylmethylamine dihydrochloride, 1-1,3-benzothiazol-6-yl methanamine dihydrochloride
110210982
1,3-bencitiazol-6-ilmetanamina;diclorhidrato
C1=CC2=C(C=C1CN)SC=N2.Cl.Cl
1375964-49-0
C8H8N22ClH
237.15
KFQZRIYKOSJQHF-UHFFFAOYSA-N
6-benzothiazolemethanamine dihydrochloride, 1,3-benzothiazol-6-ylmethylamine dihydrochloride, 1-1,3-benzothiazol-6-yl methanamine dihydrochloride
110210982
1,3-bencitiazol-6-ilmetanamina;diclorhidrato
C1=CC2=C(C=C1CN)SC=N2.Cl.Cl
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzothiazol-6-ylmethylamine dihydrochloride
Punto de fusión 137.0°C to 137.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96 to max. 104% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Benzothiazol-6-ylmethylamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.