Learn More
1,3-Benzothiazol-6-amine, 97+%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC05914EB
Detalles adicionales : CAS : 533-30-2 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10421474
  • 324.70€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
533-30-2
150.199
6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
1,3-benzothiazol-6-amine
C7H6N2S
FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
68288
C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
Especificaciones
25g
Amber Glass Bottle
97%
15, 420
FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzothiazol-6-amine
68288
97%
1, 3-Benzothiazol-6-amine
533-30-2
C7H6N2S
6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
150.199
150.2
Videos
SDS Documentos