Learn More
1,3-Benzotiazol-6-amina, +97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 3-Benzothiazol-6-amine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Índice Merck | 15, 420 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |