Learn More
Alfa Aesar™ 1,3-Benzodithiolylium tetrafluoroborate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H55403.03
Detalles adicionales : CAS : 57842-27-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491628
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
57842-27-0
240.041
CUSWPJQKCZMDPY-UHFFFAOYSA-N
2735971
[B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C2C(=C1)SC=[S+]2
C7H5BF4S2
MFCD00070613
1,3-benzodithiolylium tetrafluoroborate, benzo d 1,3 dithiol-1-ium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiolium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiol-2-ylium tetrafluoroborate, 1??,3-benzodithiol-1-ylium tetrafluoroborate, 2h-1,3-benzodithiol-2-ylium tetrafluoroborate, c7h5s2.bf4, 1,3-benzolithiolylium tetrafluoroborate
1,3-benzodithiol-3-ium;tetrafluoroborate
Especificaciones
1,3-Benzodithiolylium tetrafluoroborate
150°C (decomposition)
57842-27-0
MFCD00070613
1,3-benzodithiolylium tetrafluoroborate, benzo d 1,3 dithiol-1-ium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiolium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiol-2-ylium tetrafluoroborate, 1??,3-benzodithiol-1-ylium tetrafluoroborate, 2h-1,3-benzodithiol-2-ylium tetrafluoroborate, c7h5s2.bf4, 1,3-benzolithiolylium tetrafluoroborate
[B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C2C(=C1)SC=[S+]2
240.041
240.04
98%
Brown to Gray
1g
C7H5BF4S2
4731453
CUSWPJQKCZMDPY-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzodithiol-3-ium;tetrafluoroborate
2735971
Solid
Videos
SDS Documentos