missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1,3-Benzodithiolylium tetrafluoroborate, 98%

38.70€ - 683.40€

Identificadores de productos químicos

CAS 57842-27-0
Fórmula molecular C7H5BF4S2
Molecular Weight (g/mol) 240.041
Número MDL MFCD00070613
InChI Key CUSWPJQKCZMDPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzodithiolylium tetrafluoroborate, benzo d 1,3 dithiol-1-ium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiolium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiol-2-ylium tetrafluoroborate, 1??,3-benzodithiol-1-ylium tetrafluoroborate, 2h-1,3-benzodithiol-2-ylium tetrafluoroborate, c7h5s2.bf4, 1,3-benzolithiolylium tetrafluoroborate
PubChem CID 2735971
IUPAC Name 1,3-benzodithiol-3-ium;tetrafluoroborate
SMILES [B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C2C(=C1)SC=[S+]2
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15491628 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H55403.03
1g 38.70€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15401638 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H55403.06
5g 148.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
 
15411638 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H55403.14
25g 683.40€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

57842-27-0
240.041
CUSWPJQKCZMDPY-UHFFFAOYSA-N
2735971
[B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C2C(=C1)SC=[S+]2
C7H5BF4S2
MFCD00070613
1,3-benzodithiolylium tetrafluoroborate, benzo d 1,3 dithiol-1-ium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiolium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiol-2-ylium tetrafluoroborate, 1??,3-benzodithiol-1-ylium tetrafluoroborate, 2h-1,3-benzodithiol-2-ylium tetrafluoroborate, c7h5s2.bf4, 1,3-benzolithiolylium tetrafluoroborate
1,3-benzodithiol-3-ium;tetrafluoroborate

Especificaciones

1g
Brown to Gray
57842-27-0
MFCD00070613
1,3-benzodithiolylium tetrafluoroborate, benzo d 1,3 dithiol-1-ium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiolium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-benzodithiol-2-ylium tetrafluoroborate, 1??,3-benzodithiol-1-ylium tetrafluoroborate, 2h-1,3-benzodithiol-2-ylium tetrafluoroborate, c7h5s2.bf4, 1,3-benzolithiolylium tetrafluoroborate
[B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C2C(=C1)SC=[S+]2
240.041
240.04
98%
1,3-Benzodithiolylium tetrafluoroborate
150°C (decomposition)
C7H5BF4S2
4731453
CUSWPJQKCZMDPY-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzodithiol-3-ium;tetrafluoroborate
2735971
Solid