missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de 1,3-benzodioxol-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1,3-benzodioxol-5-sulfonilo se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
El cloruro de 1,3-benzodioxol-5-sulfonilo se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3261 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.63 |
Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'