Learn More
Cloruro de 1,3-benzodioxol-5-ilacetil, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 3-Benzodioxol-5-ylacetyl chloride |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | cloruro de 2-(1,3-benzodioxol-5-il)acetil |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.6 |
Porcentaje de pureza | 97% |