Learn More
1,3-Benzodioxol-4-ylmethanol, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC01709DA
Detalles adicionales : CAS : 769-30-2 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10447422
  • 70.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
769-30-2
152.149
XVCMMPXFVAHHQN-UHFFFAOYSA-N
2776187
C1OC2=CC=CC(=C2O1)CO
C8H8O3
MFCD02681980
benzo d 1,3 dioxol-4-ylmethanol, 1,3-benzodioxole-4-methanol, 2h-1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, benzo 1,3 dioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl methanol, 2,3-methylenedioxy benzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, benzo d 1,3 dioxol-7-yl methanol, 2h-benzo d 1,3-dioxolen-4-ylmethan-1-ol
1,3-benzodioxol-4-ylmethanol
Especificación
1, 3-Benzodioxol-4-ylmethanol
1g
96.5
97%
MFCD02681980
XVCMMPXFVAHHQN-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzodioxol-4-ylmethanol
2776187
97%
Amber Glass Bottle
769-30-2
100.0
C8H8O3
benzo d 1,3 dioxol-4-ylmethanol, 1,3-benzodioxole-4-methanol, 2h-1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, benzo 1,3 dioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl methanol, 2,3-methylenedioxy benzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, benzo d 1,3 dioxol-7-yl methanol, 2h-benzo d 1,3-dioxolen-4-ylmethan-1-ol
C1OC2=CC=CC(=C2O1)CO
152.149
152.15
Videos
SDS Documentación