missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Bencenoditiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047554
49.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
626-04-0
C6H6S2
142.23
MFCD00004842
ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
522062
benzene-1,3-dithiol
SC1=CC(S)=CC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
626-04-0
C6H6S2
142.23
MFCD00004842
ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
522062
benzene-1,3-dithiol
SC1=CC(S)=CC=C1

1,3-Benzenedithiol is used to improve power conversion efficiency in cadmium selenide nanorods/poly(3-hexylthiophene) hybrid solar cells. It acts as an intermediate as well as involved in the preparation of 1,3-bis(-styrylthio)-benzol.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1,3-bencenoditiol se utiliza para mejorar la eficiencia de conversión de energía en nanorods de cadmio seleniuro/poli(3-hexiltiofeno) células solares híbridas. Actúa como intermedio y participa en la preparación de 1,3-bis(-styriltio)-benzol.

Solubilidad
Miscible con acetonitrilo.

Notas
Incompatibles con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzenedithiol
Densidad 1.24
Punto de ebullición 244°C
Temperatura de inflamación >112°C (234°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.6625
Cantidad 1 g
Beilstein 1634412
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'