Learn More
1,3-Bencenoditiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15555186
131.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
626-04-0
C6H6S2
142.23
MFCD00004842
ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
522062
benzene-1,3-dithiol
SC1=CC(S)=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
626-04-0
C6H6S2
142.23
MFCD00004842
ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
522062
benzene-1,3-dithiol
SC1=CC(S)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzenedithiol
Punto de fusión 24.0°C
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 128°C to 129°C (21.0 hPa)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Fórmula lineal C6H4(SH)2
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Benzenedithiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.