Learn More
1,3,5-Trimetil-1H-pirazol-4-carbaldehído, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510138
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
2644-93-1
C7H10N2O
138.17
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
736515
1,3,5-trimetilpirazol-4-carbaldehído
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
2644-93-1
C7H10N2O
138.17
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
736515
1,3,5-trimetilpirazol-4-carbaldehído
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%