Learn More
1,3,5-Trimetil-1H-pirazol-4-carbaldehído, Maybridge
Marca:  Maybridge CC14704DE
Detalles adicionales : CAS : 2644-93-1 Peso : 0.05500kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10001364
  • 194.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
24-05-2021
2644-93-1
138.17
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
1,3,5-trimetilpirazol-4-carbaldehído
C7H10N2O
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
736515
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Especificaciones
1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5g
97%
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
138.17
138.17
Frasco de vidrio ámbar
2644-93-1
C7H10N2O
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimetilpirazol-4-carbaldehído
736515
97%
Videos
SDS Documentos