Learn More
1,3,5-Trimetoxi-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080784
52.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14227-18-0
C9H11NO5
213.189
MFCD00016992
VWYAWLZEMLQGJH-UHFFFAOYSA-N
518903
1,3,5-trimethoxy-2-nitrobenzene
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)[N+](=O)[O-])OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14227-18-0
C9H11NO5
213.189
MFCD00016992
VWYAWLZEMLQGJH-UHFFFAOYSA-N
518903
1,3,5-trimethoxy-2-nitrobenzene
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)[N+](=O)[O-])OC
2,4,6-Trimethoxynitrobenzene is used as a chemicals, pharmaceutical intermediate, chemical research, application intermediate, pharmaceutical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trimetoxinitrobenceno se utiliza como productos químicos, intermedios farmacéuticos, investigación química, intermedios de aplicación, reactivos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Desecar a temperatura ambiente. Incompatabile a agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene
Punto de fusión 150°C to 153°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2277262
Sinónimo 2,4,6-trimethoxynitrobenzene, 1-nitro-2,4,6-trimethoxybenzene, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro, acmc-20ap5l, maybridge1_001624, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro-benzene, #
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.19
Porcentaje de pureza 98%