Learn More
1,3,5-Triisopropilbenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-205590
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
717-74-8
C15H24
204.35
MFCD00008890
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
12860
1,3,5-tri(propan-2-il)benceno
CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
717-74-8
C15H24
204.35
MFCD00008890
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
12860
1,3,5-tri(propan-2-il)benceno
CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Triisopropylbenzene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 232°C to 236°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3[CH(CH3)2]3
Índice de refracción 1.4874 to 1.4894
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 458
Gravedad específica 0.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.35
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido