Learn More
1,3,5-Tribromobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10448700
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
626-39-1
C6H3Br3
314.80
MFCD00000080
YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
12279
1,3,5-tribromobenceno
BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
626-39-1
C6H3Br3
314.80
MFCD00000080
YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
12279
1,3,5-tribromobenceno
BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Tribromobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118°C to 123°C
Color Marrón anaranjado a blanco
Punto de ebullición 271°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3Br3
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 213
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.79
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo