Learn More
Alfa Aesar™ 1-(3,5-Difluorophenyl)-3-phenylurea, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61985.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448578
  • 671.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD18185585
Especificación
1-(3,5-Difluorophenyl)-3-phenylurea
1g
248.23
95%
White
MFCD18185585
Solid