Learn More
1-(3,5-diclorofenil)-1H-pirrol-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | 1-(3,5-diclorofenil)-1H-pirrol-2-carbaldehído |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.09 |
Porcentaje de pureza | 97% |