missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea, 97%, Alfa Aesar™

Marca:  Alfa Aesar H64845.06

Detalles adicionales : CAS : 55225-10-0 Peso : 0.00500kg

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489186

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

55225-10-0
MFCD26960711

Especificaciones

1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
55225-10-0
2194595
Solid
5g
MFCD26960711
432.24
97%
Videos
SDS Documentos