Learn More
Alfa Aesar™ 1-(3,4-Difluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62653.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499148
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD07072794
Especificaciones
1-(3,4-Difluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD07072794
Solid
1g
266.22
97%
Videos
SDS Documentos