Learn More
1-(3-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510525
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
852227-97-5
C17H26BNO2
287.21
MFCD07368528
IIUXWPXCCXVCPD-UHFFFAOYSA-N
1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidinophenylboronic acid, pinacol ester, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
4961251
1-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]piperidina
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCCCC1
852227-97-5
C17H26BNO2
287.21
MFCD07368528
IIUXWPXCCXVCPD-UHFFFAOYSA-N
1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidinophenylboronic acid, pinacol ester, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
4961251
1-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]piperidina
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCCCC1
Nombre del producto químico o material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.21
Porcentaje de pureza 97%