missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[3-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4510478
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
852227-94-2
C15H19BN2O2
270.14
MFCD07368520
GVSCNAOZDQCWJJ-UHFFFAOYSA-N
1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3-pyrazol-1-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-pyrazolylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboranlan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
4961249
1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
852227-94-2
C15H19BN2O2
270.14
MFCD07368520
GVSCNAOZDQCWJJ-UHFFFAOYSA-N
1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3-pyrazol-1-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-pyrazolylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboranlan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
4961249
1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Nombre del producto químico o material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.14
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'