Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1.2mm ID Direct Straight-through Liners
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
29.60€ - 117.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) 78,5 mm
Product Type Specs Revestimiento de entrada para GC, directo, revestimiento recto
Diámetro interior (métrico) 1,2 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,3 mm
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Agilent y Thermo Scientific
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12997141
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
09201601
1 unidad
29.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10350321
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
092016
5/paq.
117.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Agilent and Thermo Scientific instruments
Especificaciones
Especificaciones
78,5 mm
1,2 mm
Instrumentos Agilent y Thermo Scientific
Revestimiento de entrada para GC, directo, revestimiento recto
6,3 mm