Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1.2mm ID Direct Straight-through Liners
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 09201601
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12997141
  • 29.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Agilent y Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de entrada para GC, directo, revestimiento recto
78,5 mm
6,3 mm
1 unidad
1,2 mm
Instrumentos Agilent y Thermo Scientific