Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine hydrobromide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55490.14
Detalles adicionales : CAS : 63590-62-5 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492126
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
63590-62-5
265.151
IMMDGWNBMNOMPW-UHFFFAOYSA-N
16217252
C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2.Br
C9H17BrN2O2
MFCD03701619
1-2-tetrahydrofuroyl piperazine hydrobromide, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone hydrobromide, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine hydrobromide, tetrahydrofuroylpiperazine hbr, n-2-tetrafuroyl piperazine hydrobromide, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazinehydrobromide, 1-2rs-2,3,4,5-tetrahydrofuran-2-yl carbonyl piperazine hydrobromide
oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)methanone;hydrobromide
Especificaciones
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine hydrobromide
103°C to 107°C
63590-62-5
MFCD03701619
IMMDGWNBMNOMPW-UHFFFAOYSA-N
oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)methanone;hydrobromide
16217252
Powder
White
25g
C9H17BrN2O2
1-2-tetrahydrofuroyl piperazine hydrobromide, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone hydrobromide, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine hydrobromide, tetrahydrofuroylpiperazine hbr, n-2-tetrafuroyl piperazine hydrobromide, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazinehydrobromide, 1-2rs-2,3,4,5-tetrahydrofuran-2-yl carbonyl piperazine hydrobromide
C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2.Br
265.151
265.15
97%
Videos
SDS Documentos