Learn More
1-(2-Piridilazo)-2-naftol, puro, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1g
5g
Envase:
Tarro de cristal
Vial
85-85-8
C15H11N3O
249.273
4071
RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
5376264
(1E)-1-(piridin-2-ilhidrazinilideno)naftalen-2-ona
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
85-85-8
C15H11N3O
249.273
4071
RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
5376264
(1E)-1-(piridin-2-ilhidrazinilideno)naftalen-2-ona
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Color Rojo
Punto de fusión 138°C
Envase Tarro de cristal
Cantidad 5g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.27g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.