Learn More
1,2 Propanodiol, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10154510
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
57-55-6
C3H8O2
76.09
MFCD00064272
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
1030
CHEBI:16997
propano-1,2-diol
CC(CO)O
57-55-6
C3H8O2
76.09
MFCD00064272
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
1030
CHEBI:16997
propano-1,2-diol
CC(CO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 2-Propanediol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60.0°C
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 187.0°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 472
Índice Merck 15, 7968
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosidad 45 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Análisis
Forma física Líquido viscoso