Learn More
1-(2-Metilfenil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211195
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
39512-51-1
C11H16N2
176.26
MFCD00040729
WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N
1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746
91965
1-(2-metilfenil)piperazina
CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
39512-51-1
C11H16N2
176.26
MFCD00040729
WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N
1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746
91965
1-(2-metilfenil)piperazina
CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methylphenyl)piperazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa con bajo nivel de fusión, cristales o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Methylphenyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.