Learn More
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 98+%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 126040050
Detalles adicionales : CAS : 35386-24-4 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10202172
  • 20.70€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
35386-24-4
192.26
VNZLQLYBRIOLFZ-UHFFFAOYSA-N
1346
COC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
C11H16N2O
MFCD00005958
1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
1-(2-methoxyphenyl)piperazine
Especificaciones
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
>110°C
Glass bottle
1.09
Colorless to Yellow
5g
35386-24-4
100.0
C11H16N2O
1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
VNZLQLYBRIOLFZ-UHFFFAOYSA-N
1-(2-methoxyphenyl)piperazine
1346
Liquid After Melting
1.0900g/mL
Authentic
1.5745 to 1.5765
130.0°C to 133.0°C (0.1mmHg)
35.0°C to 38.0°C
98+%
98.0
1% max. (o-anisidine) (GC)
MFCD00005958
Solubility in water: insoluble
COC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
192.26
192.26
98+%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos