Learn More
1-(2-hidroxi-1-naftil)etan-1-ona, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |