Learn More
1-(2-hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one, Maybridge
Marca:  Maybridge SB01921EA
Detalles adicionales : CAS : 574-19-6 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10416383
  • 23.80€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
574-19-6
186.21
2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone
C12H10O2
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
68455
CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Especificaciones
1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
574-19-6
C12H10O2
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone
68455
97%
10g
97%
2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
186.21
186.21
Videos
SDS Documentos