Learn More
missing translation for 'mainFrameDownMessage'
1-(2-Furyl)-1,3-butanedione, 96%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 410830050
Detalles adicionales : CAS : 25790-35-6 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10792202
  • en la oferta / 5 g
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Especificaciones
25790-35-6
152.15
GPYKJDYMMUIUFG-UHFFFAOYSA-N
12168
CC(=O)CC(=O)C1=CC=CO1
C8H8O3
MFCD00041759
1-2-furyl-1,3-butanedione, 2-furoylacetone, 1-furan-2-yl butane-1,3-dione, 1-2-furanyl-1,3-butanedione, 1,3-butanedione, 1-2-furanyl, 1-2-furyl butane-1,3-dione, 1-2-furyl-1,3-butadione, 1-2-furyl-2,3-butanedione, furoyl acetone, furfuryl-1,3-butanedione
1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione
Especificaciones
1-(2-Furyl)-1, 3-butanedione
Authentic
1.5735 to 1.5755
Undesignated
25790-35-6
100.0
C8H8O3
1-2-furyl-1,3-butanedione, 2-furoylacetone, 1-furan-2-yl butane-1,3-dione, 1-2-furanyl-1,3-butanedione, 1,3-butanedione, 1-2-furanyl, 1-2-furyl butane-1,3-dione, 1-2-furyl-1,3-butadione, 1-2-furyl-2,3-butanedione, furoyl acetone, furfuryl-1,3-butanedione
CC(=O)CC(=O)C1=CC=CO1
152.15
152.15
96%
>110°C
Glass bottle
98.0°C (5.0 mmHg)
5g
95.0
95% min. (GC)
MFCD00041759
GPYKJDYMMUIUFG-UHFFFAOYSA-N
1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione
12168
Liquid After Melting
Videos
SDS Documentos