Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)piperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63077.03
Detalles adicionales : CAS : 1234010-04-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499558
  • 65.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1234010-04-8
Especificaciones
1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)piperazine
1234010-04-8
225.22
97%
1g
19933446
Solid
Videos
SDS Documentos