Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)azepane, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63330.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499968
  • 65.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)hexamethyleneimine
Especificaciones
1g
UN3259
238.25
97%
1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)azepane
1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)hexamethyleneimine
Solid
Videos
SDS Documentos