Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)-4-piperidone, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63226.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449808
  • 162.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
2025186-94-9
Especificaciones
1g
2025186-94-9
Solid
1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)-4-piperidone
238.22
97%
Videos
SDS Documentos