Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63762.06
Detalles adicionales : CAS : 221198-29-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490619
  • 325.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
221198-29-4
239.25
1-2-fluoro-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, piperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-4-methyl, acmc-209fse, cambridge id 5846150, 1-2-fluoro-4-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, fluoronitrophenylmethylpiperazine, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl-1-methylpiperazine
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
C11H14FN3O2
UWZIHNDVFUJRHD-UHFFFAOYSA-N
2783054
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
221198-29-4
1-2-fluoro-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, piperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-4-methyl, acmc-209fse, cambridge id 5846150, 1-2-fluoro-4-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, fluoronitrophenylmethylpiperazine, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl-1-methylpiperazine
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
239.25
239.25
97%
5g
C11H14FN3O2
UWZIHNDVFUJRHD-UHFFFAOYSA-N
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
2783054
Solid
Videos
SDS Documentos