Learn More
1,2-Epoxi-7-octeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058318
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19600-63-6
C8H14O
126.199
MFCD00005156
UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYSA-N
1,2-epoxy-7-octene, oxirane, 5-hexenyl, 5-hexenyloxirane, 7,8-epoxyoctene, ccris 3749, 2-hex-5-en-1-yl oxirane, oxirane, 5-hexenyl-, s, 2-hex-5-en-yloxirane, 2-5-hexenyl oxirane, acmc-20ap64
29678
2-hex-5-eniloxirano
C=CCCCCC1CO1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19600-63-6
C8H14O
126.199
MFCD00005156
UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYSA-N
1,2-epoxy-7-octene, oxirane, 5-hexenyl, 5-hexenyloxirane, 7,8-epoxyoctene, ccris 3749, 2-hex-5-en-1-yl oxirane, oxirane, 5-hexenyl-, s, 2-hex-5-en-yloxirane, 2-5-hexenyl oxirane, acmc-20ap64
29678
2-hex-5-eniloxirano
C=CCCCCC1CO1
1,2-Epoxy-7-octene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-epoxi-7-octeno se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxy-7-octene
Densidad 0.85
Punto de ebullición 167°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1305290
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%