missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Dipiperidinoetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-123333
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1932-04-3
C12H24N2
196.33
MFCD00014644
UYMQPNRUQXPLCY-UHFFFAOYSA-N
1,2-dipiperidinoethane, 1,2-dipiperidinylethane, piperidine, 1,1'-1,2-ethanediyl bis, 1-2-piperidin-1-ylethyl piperidine, 1,2-di piperidin-1-yl ethane, 1,2-bis piperidino ethane, piperidine, 1,1'-ethylenedi, 1-2-piperidin-1-yl ethyl piperidine, 1,1'-ethylenedipiperidine, piperidine,1'-ethylenedi
74733
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1932-04-3
C12H24N2
196.33
MFCD00014644
UYMQPNRUQXPLCY-UHFFFAOYSA-N
1,2-dipiperidinoethane, 1,2-dipiperidinylethane, piperidine, 1,1'-1,2-ethanediyl bis, 1-2-piperidin-1-ylethyl piperidine, 1,2-di piperidin-1-yl ethane, 1,2-bis piperidino ethane, piperidine, 1,1'-ethylenedi, 1-2-piperidin-1-yl ethyl piperidine, 1,1'-ethylenedipiperidine, piperidine,1'-ethylenedi
74733

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dipiperidinoethane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1°C to 0.5°C
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 265°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4865 to 1.4885
Cantidad 1 g
Beilstein 20, I, 19
Gravedad específica 0.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'