Learn More
1,2-Difeniletano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022035
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
103-29-7
C14H14
182.27
MFCD00004796
QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
7647
CHEBI:34047
2-feniletilbenceno
C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
103-29-7
C14H14
182.27
MFCD00004796
QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
7647
CHEBI:34047
2-feniletilbenceno
C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1,2-Diphenylethane is used as solvent for nitro fibre and in synthesis of other organic chemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-difeniletano se utiliza como disolvente para la fibra nitro y en la síntesis de otros productos químicos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en éter y cloroformo
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Diphenylethane
Punto de fusión 50°C to 53°C
Densidad 1.013
Punto de ebullición 284°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 508068
Índice Merck 14,1198
Información de solubilidad Soluble in ether, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.27
Porcentaje de pureza ≥98%