Learn More
1,2-Diiodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027572
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
615-42-9
C6H4I2
329.91
MFCD00001038
BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
o-diiodobenzene, benzene, 1,2-diiodo, benzene, o-diiodo, diiodobenzene, benzene, diiodo, benzene,2-diiodo, pubchem3831, 1,2-diiodobenzene
11994
1,2-diiodobenceno
IC1=CC=CC=C1I
615-42-9
C6H4I2
329.91
MFCD00001038
BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
o-diiodobenzene, benzene, 1,2-diiodo, benzene, o-diiodo, diiodobenzene, benzene, diiodo, benzene,2-diiodo, pubchem3831, 1,2-diiodobenzene
11994
1,2-diiodobenceno
IC1=CC=CC=C1I
1,2-Diiodobenzene is useful for Suzuki reaction. It is also used in the synthesis of purino[8,9-f] phenanthridines. Further, it acts as a precursor for the synthesis of active pharmaceutical ingredients intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-diiodobenceno es útil para la reacción de Suzuki. También se utiliza en la síntesis de purino[8,9-f] fenantridinas. Además, actúa como precursor para la síntesis de productos intermedios de principios activos.
Solubilidad
Ligeramente miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatibile con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Diiodobenzene
Densidad 2.524
Punto de ebullición 282°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.7165
Cantidad 1 g
Beilstein 1855315
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.91
Porcentaje de pureza 98%