Learn More
Sal disódica monohidrato de ácido 1,2-dihidroxibenceno-3,5-disulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Description
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, is used as a colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, molybdenum, and complexes of zirconium. It is used as a metal indicator. It is used for Chelate titration, colorimetry, fluorometry and masking reagent. It is used in chemical research, pharmaceutical research and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica monohidrato de ácido 1,2-dihidroxibenceno-3,5-disulfónico se utiliza como reactivo colorimétrico para el hierro, el manganeso, el titanio, el molibdeno y los complejos de circonio. Se utiliza como indicador de metales. Se utiliza para la valoración de quelatos, la colorimetría, la fluorometría y como reactivo de enmascaramiento. Se utiliza en la investigación química, la investigación farmacéutica y como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Es fácilmente soluble en agua.
Notas
Estable en condiciones normales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
La sal disódica monohidrato de ácido 1,2-dihidroxibenceno-3,5-disulfónico se utiliza como reactivo colorimétrico para el hierro, el manganeso, el titanio, el molibdeno y los complejos de circonio. Se utiliza como indicador de metales. Se utiliza para la valoración de quelatos, la colorimetría, la fluorometría y como reactivo de enmascaramiento. Se utiliza en la investigación química, la investigación farmacéutica y como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Es fácilmente soluble en agua.
Notas
Estable en condiciones normales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Specifications
Nombre del producto químico o material | 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 4629740 |
Índice Merck | 14,9465 |
Información de solubilidad | It is readily soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.23 (314.21 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 97% |