Learn More
1,2-Difluorobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080728
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
367-11-3
C6H4F2
114.10
MFCD00000284
GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
9706
CHEBI:38583
1,2-difluorobenceno
FC1=CC=CC=C1F
367-11-3
C6H4F2
114.10
MFCD00000284
GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
9706
CHEBI:38583
1,2-difluorobenceno
FC1=CC=CC=C1F
1,2-Difluorobenzene(1,2-DFB) has been used to study the mechanism of dissociation of o-, m- and p-difluorobenzene ions by threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy. It has been used to study the room temperature adsorption of 1,2-DFB, 1,2-dichlorobenzene and 1,2-dibromobenzene on Si(100)2x1 by X-ray photoelectron spectroscopy and temperature programmed desorption. It is used as solvent in electrochemical studies on transition metal complexes. It is also applied as a solvent useful for electrochemical studies on transition metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-difluorobenceno(1,2-DFB) se ha utilizado para estudiar el mecanismo de disociación de iones o-, m- y p-difluorobenceno mediante espectroscopia de coincidencia de fotoión de fotoelectrón de umbral. Se ha empleado en el estudio de la adsorción a temperatura ambiente de 1,2-DFB, 1,2-diclorobenceno y 1,2-dibromobenceno en Si(100)2x1 mediante espectroscopia fotoelectrónica de rayos X y desorción programada de temperatura. Se usa como disolvente en estudios electroquímicos sobre complejos metálicos de transición. También se aplica como disolvente útil para estudios electroquímicos en complejos metálicos de transición.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de ignición. Proteger contra cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Difluorobenzene
Punto de fusión -34°C
Densidad 1.171
Punto de ebullición 92°C to 94°C
Temperatura de inflamación 1°C (33°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.444
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1905113
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.09
Porcentaje de pureza ≥98%