Learn More
1,2-Dichloroethane, puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120015
52.83 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
11
CHEBI:27789
1,2-dicloroetano
ClCCCl
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
11
CHEBI:27789
1,2-dicloroetano
ClCCCl
Puriss. p.a.,≥99.5% (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane
Punto de fusión ∼ -35°C
Color Incolora
Fórmula lineal ClCH2CH2Cl
Número UN UN1184
Beilstein 605264
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado Puriss. P.a.
Densidad 1.256g/mL at 25°C
Punto de ebullición ∼83°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.156
Temperatura de inflamación 13°C (55.4°F)
Punto de ignición 775°F
Olor Characteristic
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Presión de vapor 87mmHg (25°C)