Learn More
1,2-diclorobenceno, grado de HPLC, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049795
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
11
CHEBI:27789
1,2-dicloroetano
ClCCCl
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
11
CHEBI:27789
1,2-dicloroetano
ClCCCl
1,2-Dichloroethane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane
Punto de fusión -35°C
Densidad 1.256 g/mL
Punto de ebullición 83°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4448
Número UN UN1184
Beilstein 605264
Índice Merck 14,3797
Información de solubilidad Miscible with methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone. Very slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96
Porcentaje de pureza ≤99%
Grado HPLC