Learn More
1,2-Dichloroethane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haen
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 34872-100ML
Detalles adicionales : CAS : 107-06-2 Peso : 0.12530kg Transport : UN number : 1184 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 100mL
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15614650
  • 39.31€ / 100 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
1.256 g/mL at 25 °C(lit.)
ClCH2CH2Cl
for HPLC
MFCD00000963
1,2-Dichloroethane
≤100.0000%
C2H4Cl2
Glass Bottle
UN1184
83°C
98.96
107-06-2
13°C
−35°C(lit.)
605264
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%
>99.80%
Especificaciones
1,2-Dichloroethane
max. 0.01 at 270 nm, max. 0.04 at 245 nm, max. 0.60 at 230 nm
≤100.0000%
>99.80%
ClCH2CH2Cl
MFCD00000963
605264
1.256 g/mL at 25 °C(lit.)
13°C
−35°C(lit.)
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%
107-06-2
for HPLC
C2H4Cl2
98.96
UN1184
Ethylene chloride, Ethylene dichloride
Glass Bottle
83°C
100mL
Videos